Läs mer
1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazin, 97 %
Produktkod. 11389475
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11389475 25 g 25g
11379475 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11389475 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L18704.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-09-2026
CAS: 63074-07-7 | C9H16N2O2 | 184,239 g/mol
En mellanprodukt av terazosinhydroklorid. Det har också använts som en reaktant för framställning av pyrazol-3-propansyraderivat som inhibitorer av leukotrienbiosyntes i humana neutrofiler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
En mellanprodukt av terazosinhydroklorid. Det har också använts som en reaktant för framställning av pyrazol-3-propansyraderivat som inhibitorer av leukotrienbiosyntes i humana neutrofiler.
Löslighet Fullständigt blandbar i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 63074-07-7
Molekylformel C9H16N2O2
Molekylvikt (g/mol) 184.239
MDL-nummer MFCD00190247
InChI-nyckel UKESBLFBQANJHH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-tetrahydro-2-furoyl piperazine, 1-2-tetrahydrofuroyl piperazine, piperazin-1-yl tetrahydrofuran-2-yl methanone, 1-2-tetrahydrofuroyl-piperazine, n-2-tetrahydrofuroyl piperazine, 1-oxolane-2-carbonyl piperazine, 1-tetrahydrofuran-2-ylcarbonyl piperazine, n-tetrahydro-2-furoyl piperazine, 1-oxolan-2-ylcarbonyl piperazine, oxolan-2-yl piperazin-1-yl methanone
PubChem CID 2734641
IUPAC-namn oxolan-2-yl(piperazin-1-yl)metanon
LEDER C1CC(OC1)C(=O)N2CCNCC2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazine
Kvantitet 25 g
Beilstein 880578
Kokpunkt 120 °C till 125 °C (0,2 mmHg)
Löslighetsinformation Helt blandbar i vatten.
Formel vikt 184.24
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.