Läs mer
1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazol-5-boronsyra pinakolester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7029560
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15417655 250 mg 250mg
11441710 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15417655 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27036.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 903550-26-5
Molekylformel C14H23BN2O3
Molekylvikt (g/mol) 278.159
MDL-nummer MFCD09037501
InChI-nyckel ZZRFDLHBMBHJTI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-tetrahydro-2h-pyran-2-yl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-2-tetrahydropyranyl-1h-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester, 1-tetrahydro-2h-pyran-2-yl-1h-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester, 1-tetrahydropyran-2-yl-1h-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester, 1-oxan-2-yl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-oxan-2-yl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 1-oxan-2-yl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 1-oxan-2-yl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-tetrahydro-2h-pyran-2-yl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-y-1h-pyrazole, 1-tetrahydropyran-2-yl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole
PubChem CID 11587208
IUPAC-namn 1-(oxan-2-yl)-5-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazol
LEDER B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=NN2C3CCCCO3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 278.16
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.