Läs mer
1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15481349
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 15481349
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H64246.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 449758-17-2
Molekylformel C8H12N2O
Molekylvikt (g/mol) 152.197
MDL-nummer MFCD11044692
InChI-nyckel IMZWSOSYNFVECD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-tetrahydropyranyl-1h-pyrazole, 1-tetrahydro-2h-pyran-2-yl-1h-pyrazole, 1-oxan-2-yl-1h-pyrazole, 1-oxan-2-yl pyrazole, 1h-pyrazole, 1-tetrahydro-2h-pyran-2-yl, 1-2-tetrahydropyranyl pyrazole, 1-tetrahydro-pyran-2-yl-1h-pyrazole, 1-2-oxanyl pyrazole, ksc588k5l, 1-tetrahydropyran-2-ylpyrazole
PubChem CID 21866310
IUPAC-namn 1-(oxan-2-yl)pyrazole
LEDER C1CCOC(C1)N2C=CC=N2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole
Färg Färglös till gul
Densitet 1.084 g/mL
Kokpunkt 60°C to 65°C (0.8 mmHg)
Flampunkt 104°C (219°F)
Brytningsindex 1.503
Kvantitet 1 g
Beilstein 9694988
Formel vikt 152.2
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska