Läs mer
1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15491349
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15491349 5 g 5g
15481349 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15491349 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64246.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 449758-17-2
Molekylformel C8H12N2O
Molekylvikt (g/mol) 152.197
MDL-nummer MFCD11044692
InChI-nyckel IMZWSOSYNFVECD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-tetrahydropyranyl-1h-pyrazole, 1-tetrahydro-2h-pyran-2-yl-1h-pyrazole, 1-oxan-2-yl-1h-pyrazole, 1-oxan-2-yl pyrazole, 1h-pyrazole, 1-tetrahydro-2h-pyran-2-yl, 1-2-tetrahydropyranyl pyrazole, 1-tetrahydro-pyran-2-yl-1h-pyrazole, 1-2-oxanyl pyrazole, ksc588k5l, 1-tetrahydropyran-2-ylpyrazole
PubChem CID 21866310
IUPAC-namn 1-(oxan-2-yl)pyrazole
LEDER C1CCOC(C1)N2C=CC=N2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole
Färg Colorless to Yellow
Densitet 1.084 g/mL
Kokpunkt 60°C to 65°C (0.8 mmHg)
Flampunkt 104°C (219°F)
Brytningsindex 1.503
Kvantitet 5 g
Beilstein 9694988
Formel vikt 152.2
Procent renhet 98%
Fysisk form Liquid