Läs mer
1-(2-tetrahydropyranyl)-3-(trifluormetyl)-1H-pyrazol-5-boronsyra, 95 %
Produktkod. 15405655
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15405655 250 mg 250mg
15438646 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15405655 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64012.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-08-2026
CAS: 1141878-45-6 | C9H12BF3N2O3 | 264,011 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1141878-45-6
Molekylformel C9H12BF3N2O3
Molekylvikt (g/mol) 264.011
MDL-nummer MFCD17214248
InChI-nyckel IIRVABFYRULQMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-tetrahydro-2h-pyran-2-yl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-yl boronic acid, 1-tetrahydropyran-2-yl-3-trifluoromethyl pyrazole-5-boronic acid, 1-oxan-2-yl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-yl boronic acid, 2-tetrahydropyran-2-yl-5-trifluoromethyl pyrazol-3-yl boronic acid, 1-tetrahydro-2h-pyran-2-yl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-yl boronicacid, 2-oxan-2-yl-5-trifluoromethyl pyrazol-3-ylboronic acid, acmc-2099kl, 1-tetrahydro-2h-pyran-2-yl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-ylboronic acid, boronic acid, b-1-tetrahydro-2h-pyran-2-yl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-yl
PubChem CID 53216481
IUPAC-namn [2-(oxan-2-yl)-5-(trifluormetyl)pyrazol-3-yl]borsyra
LEDER B(C1=CC(=NN1C2CCCCO2)C(F)(F)F)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(2-Tetrahydropyranyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-boronic acid
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 264.01
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.