Läs mer
1-(2-Thenoyl)-3,3,3-trifluoraceton, 99 % (torrvikt) kan fortsätta med upp till ca 2 % vatten
Produktkod. 11439742
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11439742 25 g 25g
11449742 100 g 100g
11459742 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11439742 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10808.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 326-91-0 | C8H5F3O2S | 222,18 g/mol
1-(2-tenoyl)-3,3,3-trifluoraceton används i stor utsträckning vid analys av metaller såsom aktinider och lantanider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-(2-Thenoyl)-3,3,3-trifluoraceton används i stor utsträckning vid analys av metaller såsom aktinider och lantanider.
Löslighet
Löslig i metanol och etanol. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 326-91-0
Molekylformel C8H5F3O2S
Molekylvikt (g/mol) 222.18
MDL-nummer MFCD00005445
InChI-nyckel TXBBUSUXYMIVOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thenoyltrifluoroacetone, thenoyltrifluoroacetone, 1,3-butanedione, 4,4,4-trifluoro-1-2-thienyl, 4,4,4-trifluoro-1-thiophen-2-yl butane-1,3-dione, 4,4,4-trifluoro-1-2-thienyl-1,3-butanedione, 4,4,4-trifluoro-1-2-thienyl butane-1,3-dione, perfluoroacetyl 2-thenoyl methane, alpha-thenoyltrifluoroacetone, 1-thenoyl-3,3,3-trifluoroacetone, .alpha.-thenoyltrifluoroacetone
PubChem CID 5601
IUPAC-namn 4,4,4-trifluoro-1-tiofen-2-ylbutan-1,3-dion
LEDER FC(F)(F)C(=O)CC(=O)C1=CC=CS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1- (2-Thenoyl)-3,3,3-trifluoroacetone
Smältpunkt 41°C to 44°C
Kokpunkt 96°C to 98°C (8 mmHg)
Flampunkt 111°C (231°F)
Anteckningar om analysprocent (dry wt.)
Kvantitet 25 g
Beilstein 168645
Löslighetsinformation Soluble in methanol and ethanol. Insoluble in water.
Formel vikt 222.18
Procent renhet 99%
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) May contain up to ≈ 2% water
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.