Läs mer
1,2-thiazetidine-1,1-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-thiazetidine-1,1-dione |
| CAS | 34817-61-3 |
| Molekylformel | C2H5NO2S |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C2H5NO2S/c4-6(5)2-1-3-6/h3H,1-2H2 |
| LEDER | O=S1(=O)CCN1 |
| IUPAC-namn | thiazetidine 1,1-dioxide |
| Molekylvikt (g/mol) | 107.13 |
| Formel vikt | 107.0041 |