Läs mer
1-(2-tiazolylazo)-2-naftol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11486916
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11486916 1 g 1g
11496916 5 g 5g
11406926 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11486916 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24011.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1147-56-4 | C13H9N3OS | 255.30 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1147-56-4
Molekylformel C13H9N3OS
Molekylvikt (g/mol) 255.30
MDL-nummer MFCD00021611
InChI-nyckel GCBAKGGJQPMJLL-QINSGFPZSA-N
Synonym 1-2-thiazolylazo-2-naphthol, 1-2-thiazoylazo-2-naphthol, 2-naphthol, 1-2-thiazolylazo, 2-naphthalenol, 1-2-thiazolylazo, 1z-1-1,3-thiazol-2-ylhydrazinylidene naphthalen-2-one, 1-1,3-thiazol-2-yldiazenyl-2-naphthol, 1z-1-2-thiazolylhydrazinylidene-2-naphthalenone, 1-thiazol-2-ylazo-2-naphthol, 2-naphthalenol, 1-2-2-thiazolyl diazenyl, iomxcgdxeudzak-foclmdbbsa-n
PubChem CID 6308684
LEDER O=C1C=CC2=CC=CC=C2\C1=N\NC1=NC=CS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(2-Thiazolylazo)-2-naphthol
Smältpunkt 138°C to 140°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 223783
IUPAC-namn (1Z)-1-[2-(1,3-tiazol-2-yl)hydrazin-1-yliden]-1,2-dihydronaftalen-2-on
Formel vikt 255.3
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.