Läs mer
1-(2-tien-2-ylfenyl)metanaminhydroklorid,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10692035
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10692035 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10219332 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10692035 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC35563CB
Kemiska identifierare
CAS 863991-95-1
Molekylformel C11H12ClNS
Molekylvikt (g/mol) 225.73
MDL-nummer MFCD07772821
InChI-nyckel XLJIHGHEJAGJJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-thien-2-ylphenyl methanamine hydrochloride, 1-2-thien-2-ylphenyl methylamine hydrochloride, 2-thiophen-2-yl phenyl methanamine hydrochloride, 1-2-thien-2-ylphenyl methanaminehydrochloride, 1-2-thiophen-2-yl phenyl methanamine hydrochloride, c11h11ns.hcl, 2-thiophen-2-yl-benzylamine hydrochloride, 2-2-thienyl phenyl methylamine, chloride, 2-thien-2-yl phenyl methylamine hydrochloride
PubChem CID 18525724
IUPAC-namn 1-[2-(tiofen-2-yl)fenyl]metanaminhydroklorid
LEDER Cl.NCC1=CC=CC=C1C1=CC=CS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(2-Thien-2-ylphenyl)methanamine hydrochloride
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 225.74
Procent renhet 95%