Läs mer
1-(2-tienyl)etylamin, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15473357
Change view
Kvantitet:
500 mg
Förpackningsstorlek:
500mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15473357 500 mg 500mg
1 options
Produktkod. 15473357 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26052.ME
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-10-2026
CAS: 6309-16-6 | C6H10NS | 128.21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(2-Thienyl)ethylamine
CAS 6309-16-6
Molekylformel C6H10NS
Brytningsindex 1.5475
MDL-nummer MFCD02734311
Kvantitet 500 mg
UN-nummer UN2735
Känslighet Luftkänslig
Synonym 1-thiophen-2-yl ethanamine, 1-2-thienyl ethylamine, 1-thiophen-2-yl-ethylamine, 1-thiophen-2-yl ethan-1-amine, 1-thien-2-ylethanamine, 1-2-thienyl ethanamine, 1-2-thienyl ethanamin, 1-thiophen-2-ylethylamine, 1-thien-2-yl ethylamine, 2-1-aminoethyl thiophene
InChI-nyckel LYJBVRVJQXVVPI-RXMQYKEDSA-O
LEDER C[C@@H]([NH3+])C1=CC=CS1
IUPAC-namn 1-tiofen-2-yletanamin
Molekylvikt (g/mol) 128.21
PubChem CID 238233
Formel vikt 127.21
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-(2-Thienyl)ethylamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-(2-Thienyl)ethylamine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.