Läs mer
1-[(2-tienyl)metyl]-1H-pyrazol-4-borsyra-pinakolester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterBeskrivning
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-[(2-Thienyl)methyl]-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester |
| CAS | 864754-19-8 |
| Smältpunkt | 57 °C till 59 °C |
| Analysprocentintervall | 96% min. (GC) |
| Förpackning | Glasflaska |
| Molekylformel | C14H19BN2O2S |
| MDL-nummer | MFCD08706027 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-2-thienylmethyl-1h-pyrazole, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-thiophen-2-ylmethyl-1h-pyrazole, 1-thiophen-2-ylmethyl-1h-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-thiophen-2-ylmethyl-1h-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1-thiophen-2-ylmethyl-1h-pyrazole, 1-thiophen-2-ylmethyl pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-thiophen-2-ylmethyl-1h-pyrazol-4-boronic acid pinacol ester, 1-thiophen-2-ylmethyl pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-thiophen-2-ylmethyl pyrazole, pubchem18444 |
| InChI-nyckel | ANSBFDYOIUZSNT-UHFFFAOYSA-N |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- 1-[(2-Thienyl)methyl]-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.