Läs mer
1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]-2-propanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]-2-propanone |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9F3O/c1-7(14)6-8-4-2-3-5-9(8)10(11,12)13/h2-5H,6H2,1H3 |
| Formel vikt | 202.0605 |