Learn More
1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]hydrazine, ≥95%, Maybridge
Code produit 10212362
Modifier l'affichage
Click to view available options
Amber Glass Bottle; 1g
Code produit
10212362 Amber Glass Bottle; 1g
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10212362 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur RF01370DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Spécification
CAS 365-34-4
CAS Min % 95.0
Assay Percent Range 95%
Packaging Amber Glass Bottle
Molecular Formula C7H7F3N2
Linear Formula CF3C6H4NHNH2
MDL Number MFCD00052687
Quantity 1 g
Synonym 2-trifluoromethyl phenylhydrazine, 2-trifluoromethyl phenyl hydrazine, 2-trifluoromethylphenylhydrazine, 1-2-trifluoromethyl phenyl hydrazine, m-trifluoromethylphenylhydrazine, hydrazine, 2-trifluoromethyl phenyl, buttpark 44\57-17, 2-trifluoromethyl-phenyl-hydrazine
InChI Key JSWQDLBFVSTSIW-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)NN
IUPAC Name [2-(trifluoromethyl)phenyl]hydrazine
Molecular Weight (g/mol) 176.142
PubChem CID 520800
Formula Weight 176.14
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material 1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]hydrazine
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.