Läs mer
1,24-Diethyl Tetracosanedioate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,24-Diethyl Tetracosanedioate |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C28H54O4/c1-3-31-27(29)25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28(30)32-4-2/h3-26H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 454.4022 |