Läs mer
1-[[(2E)-3-Phenyl-2-propen-1-yl]oxy]naphthalene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(((2E)-3-Phenyl-2-propen-1-yl)oxy)naphthalene |
| CAS | 1091626-77-5 |
| Molekylformel | C19H16O |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H16O/c1-2-8-16(9-3-1)10-7-15-20-19-14-6-12-17-11-4-5-13-18(17)19/h1-14H,15H2/b10-7+ |
| LEDER | C(Oc1cccc2ccccc12)\C=C\c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | 1-[(E)-3-phenylprop-2-enoxy]naphthalene |
| Molekylvikt (g/mol) | 260.33 |
| Formel vikt | 260.1201 |