Läs mer
1-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)prop-2-en-1-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)prop-2-en-1-ol |
| CAS | 5208-87-7 |
| Molekylformel | C10H10O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10O3/c1-2-8(11)7-3-4-9-10(5-7)13-6-12-9/h2-5,8,11H,1,6H2 |
| LEDER | OC(C=C)c1ccc2OCOc2c1 |
| IUPAC-namn | 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)prop-2-en-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 178.18 |
| Formel vikt | 178.063 |