Läs mer
1-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)propan-2-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)propan-2-ol |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O3/c1-7(11)4-8-2-3-9-10(5-8)13-6-12-9/h2-3,5,7,11H,4,6H2,1H3 |
| Formel vikt | 180.0786 |