Läs mer
1-[(2R,5S)-2-(Hydroxymetyl)-1,3-oxatiolan-5-yl]pyrimidin-2,4(1H,3H)-dione, Mikromol™
Produktkod. 30050337
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30050337 25 mg
1 options
Produktkod. 30050337 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0749.100025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-10-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
1-[(2R,5S)-2-(Hydroxymetyl)-1,3-oxatiolan-5-yl]pyrimidin-2,4(1H,3H)-dion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2R-cis)-1-[2-(Hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione
CAS 145986-07-8
Analyt- eller komponentnamn (2R-cis)-1-[2-(Hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Molekylformel C8 H10 N2 O4 S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 1-[2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-, (2R-cis)- (9CI), 1,3-Oxathiolane, 2,4(1H,3H)-pyrimidinedione deriv., 1-[(2R,5S)-2-(Hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Lamivudine Imp. J (EP)
InChI formel InChI=1S/C8H10N2O4S/c11-3-7-14-6(4-15-7)10-2-1-5(12)9-8(10)13/h1-2,6-7,11H,3-4H2,(H,9,12,13)/t6-,7+/m0/s1
LEDER OC[C@@H]1O[C@@H](CS1)N2C=CC(=O)NC2=O
IUPAC-namn 1-[(2R,5S)-2-(hydroxymetyl)-1,3-oxatiolan-5-yl]pyrimidin-2,4-dion
Molekylvikt (g/mol) 230.24
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 230,0361 g/mol