Läs mer
1-[(2R)-N’-Boc-2-amino-2-cyclohexylacetyl]-N-(4’-cyanobenzyl)-2-L-azetidinecarboxamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-[(2R)-N'-Boc-2-amino-2-cyclohexylacetyl]-N-(4'-cyanobenzyl)-2-L-azetidinecarboxamide |
| CAS | 1356848-29-7 |
| Molekylformel | C25H34N4O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (2S)-1-((2R)-N-tert-Butyloxycarbonyl-2-amino-2-cyclohexylacetyl)-N-[[4-cyanophenyl]methyl]-2-azetidinecarboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C25H34N4O4/c1-25(2,3)33-24(32)28-21(19-7-5-4-6-8-19)23(31)29-14-13-20(29)22(30)27-16-18-11-9-17(15-26)10-12-18/h9-12,19-21H,4-8,13-14,16H2,1-3H3,(H,27,30)(H,28,32)/t20-,21+/m0/s1 |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](C1CCCCC1)C(=O)N2CC[C@H]2C(=O)NCc3ccc(cc3)C#N |
| IUPAC-namn | tert-butyl N-[(1R)-2-[(2S)-2-[(4-cyanophenyl)methylcarbamoyl]azetidin-1-yl]-1-cyclohexyl-2-oxoethyl]carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 454.56 |
| Formel vikt | 454.258 |