missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-[(2RS)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-[(2,5-dichlorothiophen-3-yl)methoxy]ethyl]-1H-imidazole Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
1-[(2RS)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-[(2,5-dichlorothiophen-3-yl)methoxy]ethyl]-1H-imidazole Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-[(2RS)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-[(2,5-dichlorothiophen-3-yl)methoxy]ethyl]-1H-imidazole Hydrochloride |
| CAS | 61675-62-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1-[(2RS)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-[(2,5-dichlorothiophen-3-yl)methoxy]ethyl]-1H-imidazole Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C16 H12 Cl4 N2 O S . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 1-[2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-[(2,5-dichloro-3-thienyl)methoxy]ethyl]-1H-imidazole Hydrochloride (1:1), 1H-Imidazole, 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-[(2,5-dichloro-3-thienyl)methoxy]ethyl]-, monohydrochloride (9CI), Tioconazole Related Compound B, Tioconazole Related Compound B as Hydrochloride, Tioconazole Impurity B as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C16H12Cl4N2OS.ClH/c17-11-1-2-12(13(18)6-11)14(7-22-4-3-21-9-22)23-8-10-5-15(19)24-16(10)20;/h1-6,9,14H,7-8H2;1H |
| LEDER | Cl.Clc1ccc(C(Cn2ccnc2)OCc3cc(Cl)sc3Cl)c(Cl)c1 |
| IUPAC-namn | 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-[(2,5-dichlorothiophen-3-yl)methoxy]ethyl]imidazole;hydrochloride |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?