Läs mer
1-[[(2RS)-2-(2,4-Difluorfenyl)oxiran-2-yl]metyl]-1H-1,2,4-triazol Mesilat, Mikromol™
Produktkod. 30462412
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30462412 4 x 25 mg
17903076 25 mg
17992166 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30462412 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0235.0800254AMP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
1-[[(2RS)-2-(2,4-Difluorfenyl)oxiran-2-yl]metyl]-1H-1,2,4-triazol Mesilat, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-[((2RS)-2-(2,4-Difluorophenyl)oxiran-2-yl)methyl]-1H-1,2,4-triazole Mesilate
CAS 86386-77-8
Analyt- eller komponentnamn 1-[((2RS)-2-(2,4-Difluorophenyl)oxiran-2-yl)methyl]-1H-1,2,4-triazole Mesilate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C11 H9 F2 N3 O . C H4 O3 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 1H-1,2,4-Triazole, 1-[[2-(2,4-difluorophenyl)-2-oxiranyl]methyl]-, methanesulfonate (1:1), 1H-1,2,4-Triazole, 1-[[2-(2,4-difluorophenyl)oxiranyl]methyl]-, monomethanesulfonate (9CI), 2-(2,4-Difluorophenyl)-2,3-epoxy-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propane methanesulfonate salt, 1-[[(2RS)-2-(2,4-Difluorophenyl)oxiran-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazole mesilate, Fluconazole Impurity G as Mesilate
InChI formel InChI=1S/C11H9F2N3O.CH4O3S/c12-8-1-2-9(10(13)3-8)11(5-17-11)4-16-7-14-6-15-16;1-5(2,3)4/h1-3,6-7H,4-5H2;1H3,(H,2,3,4)
Lösningstyp Snyggt
LEDER CS(=O)(=O)O.Fc1ccc(c(F)c1)C2(Cn3cncn3)CO2
IUPAC-namn 1-[[2-(2,4-difluorfenyl)oxiran-2-yl]metyl]-1,2,4-triazol; Metanesulfonsyra
Molekylvikt (g/mol) 333.31
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 333,0595 g/mol