missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1-[(2RS)-2-[(2-Chlorobenzyl)oxy]-2-(2,4-dichloro-phenyl)ethyl]-1H-imidazole Nitrate, Mikromol™

Produktkod. 30051159
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30051159 100 mg
30049274 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30051159 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0281.09

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

1-[(2RS)-2-[(2-Chlorobenzyl)oxy]-2-(2,4-dichloro-phenyl)ethyl]-1H-imidazole Nitrate
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1-[(2RS)-2-[(2-Chlorobenzyl)oxy]-2-(2,4-dichloro-phenyl)ethyl]-1H-imidazole Nitrate
CAS 24169-00-4
Analyt- eller komponentnamn 1-[(2RS)-2-[(2-Chlorobenzyl)oxy]-2-(2,4-dichloro-phenyl)ethyl]-1H-imidazole Nitrate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C18 H15 Cl3 N2 O . H N O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Miconazole Nitrate Imp. I (EP), Miconazole USP Related Compound I, Miconazole USP RC I, 1-[(2RS)-2-[(2-Chlorobenzyl)oxy]-2-(2,4-dichloro-phenyl)ethyl]-1H-imidazole Nitrate, Miconazole Nitrate Imp. I (EP) as Nitrate, Miconazole Related Compound I as Nitrate, Miconazole Impurity I as Nitrate, Miconazole Nitrate Impurity I as Nitrate, Miconazole Impurity I as Nitrate
InChI formel InChI=1S/C18H15Cl3N2O.HNO3/c19-14-5-6-15(17(21)9-14)18(10-23-8-7-22-12-23)24-11-13-3-1-2-4-16(13)20;2-1(3)4/h1-9,12,18H,10-11H2;(H,2,3,4)
LEDER O[N+](=O)[O-].Clc1ccc(C(Cn2ccnc2)OCc3ccccc3Cl)c(Cl)c1
IUPAC-namn 1-[2-[(2-chlorophenyl)methoxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]imidazole;nitric acid
Molekylvikt (g/mol) 444.7
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 443.0206 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.