missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1-[(2RS)-2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-2-ylcarbonyl]piperazine Hydrochloride, Mikromol™

Produktkod. 30050105
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30050105 25 mg
18021510 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30050105 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0386.050025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

1-[(2RS)-2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-2-ylcarbonyl]piperazine Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1-[(2RS)-2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-2-ylcarbonyl]piperazine Hydrochloride
CAS 70918-74-0
Analyt- eller komponentnamn 1-[(2RS)-2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-2-ylcarbonyl]piperazine Hydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C13 H16 N2 O3 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Doxazosin Mesilate Imp. B (EP), Doxazosin USP Related Compound A, Doxazosin USP RC A, 1-[(2RS)-2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-2-ylcarbonyl]piperazine Hydrochloride, Doxazosin Mesilate Imp. B (EP) as Hydrochloride, Doxazosin Related Compound A as Hydrochloride, Doxazosin Mesilate Impurity B as Hydrochloride, Doxazosin Impurity B as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C13H16N2O3.ClH/c16-13(15-7-5-14-6-8-15)12-9-17-10-3-1-2-4-11(10)18-12;/h1-4,12,14H,5-9H2;1H
LEDER Cl.O=C(C1COc2ccccc2O1)N3CCNCC3
IUPAC-namn 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-3-yl(piperazin-1-yl)methanone;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 284.74
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 284.0928 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.