Läs mer
1-[[(2RS)-Tetrahydrofuran-2-yl]karbonyl]piperazin, Mikromol™
Beskrivning
1-[[(2RS)-Tetrahydrofuran-2-yl]karbonyl]piperazin
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-[[(2RS)-tetrahydrofuran-2-yl]carbonyl]piperazine |
| CAS | 63074-07-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1-[[(2RS)-tetrahydrofuran-2-yl]carbonyl]piperazine |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C9 H16 N2 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 1-[[(2RS)-Tetrahydrofuran-2-yl]carbonyl]piperazine, Terazosin Hydrochloride Dihydrate Imp. N (EP), Terazosin Imp. N (EP), Terazosin Hydrochloride Dihydrate Impurity N, Terazosin Impurity N |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16N2O2/c12-9(8-2-1-7-13-8)11-5-3-10-4-6-11/h8,10H,1-7H2 |
| LEDER | O=C(C1CCCO1)N2CCNCC2 |
| IUPAC-namn | oxolan-2-yl(piperazin-1-yl)metan |
| Visa mer |