Läs mer
1,3:2,4-Bis(O-benzylidene)-D-sorbitol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3:2,4-Bis(O-benzylidene)-D-sorbitol |
| CAS | 19046-64-1 |
| Molekylformel | C20 H22 O6 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (1,32,4) Dibenzylidene Sorbitol (Dbs) |
| InChI formel | InChI=1S/C20H22O6/c21-11-15(22)17-18-16(24-20(25-17)14-9-5-2-6-10-14)12-23-19(26-18)13-7-3-1-4-8-13/h1-10,15-22H,11-12H2/t15-,16+,17-,18-,19?,20?/m1/s1 |
| LEDER | OC[C@@H](O)[C@H]1OC(O[C@H]2COC(O[C@@H]12)c3ccccc3)c4ccccc4 |
| IUPAC-namn | (1R)-1-[(4R,4aR,8aS)-2,6-diphenyl-4,4a,8,8a-tetrahydro-[1,3]dioxino[5,4-d][1,3]dioxin-4-yl]ethane-1,2-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 358.385 |
| Formel vikt | 358.142 |