Läs mer
1,3,2-Dioxathiane 2-oxide, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 30986714
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30986714 5 g 5g
30984550 25 g -
30973206 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30986714 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD1491735g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3,2-Dioxathiane 2-oxide
CAS 4176-55-0
Molekylformel C3H6O3S
MDL-nummer MFCD01682880
Kvantitet 5 g
LEDER O=S1OCCCO1
Molekylvikt (g/mol) 122.14
Procent renhet 98%