Läs mer
1,3,2-Dioxathiolane 2,2-Dioxide, TRC
Produktkod. 30369907
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30369907 5 g
30377351 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30369907 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4868655G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1072-53-3
Molekylformel C2 H4 O4 S
Molekylvikt (g/mol) 124.12
Synonym Ethylene Glycol Cyclic Sulfate, 1,2-Ethylene Sulfate, Ethylene Sulfate, NSC 526594
IUPAC-namn 1,3,2-dioxathiolane 2,2-dioxide
LEDER O=S1(=O)OCCO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3,2-Dioxathiolane 2,2-Dioxide
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C2H4O4S/c3-7(4)5-1-2-6-7/h1-2H2
Formel vikt 123.983