Läs mer
1-(3-(2-Hydroxypropan-2-yl)phenyl)ethanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(3-(2-Hydroxypropan-2-yl)phenyl)ethanone |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O2/c1-8(12)9-5-4-6-10(7-9)11(2,3)13/h4-7,13H,1-3H3 |
| Formel vikt | 178.0994 |