Läs mer
1-(3-(2-hydroxypropan-2-yl)fenyl)etanon, TRC
Produktkod. 30007802
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30007802 100 mg
30004580 500 mg
30007255 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30007802 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH853270100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 87771-41-3
Molekylformel C11H14O2
Molekylvikt (g/mol) 178.23
Synonym 1-[3-(1-Hydroxy-1-methylethyl)phenyl]ethanone, 1-(3-(2-Hydroxypropan-2-yl)phenyl)ethanone, 1-[3-(2-Hydroxypropan-2-yl)phenyl]ethan-1-one;
IUPAC-namn 1-[3-(2-hydroxypropan-2-yl)fenyl]etanon
LEDER CC(=O)c1cccc(c1)C(C)(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(3-(2-Hydroxypropan-2-yl)phenyl)ethanone
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C11H14O2/c1-8(12)9-5-4-6-10(7-9)11(2,3)13/h4-7,13H,1-3H3
Formel vikt 178.0994