missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,3,3,4,4-Pentamethyl-2-acetyl-1-cyclopentene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3,3,4,4-Pentamethyl-2-acetyl-1-cyclopentene |
| CAS | 13144-88-2 |
| Molekylformel | C12H20O |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 1-(2,4,4,5,5-pentamethyl-1-cyclopenten-1-yl)-ethanone, Methyl 2,4,4,5,5-Pentamethyl-1-cyclopenten-1-yl Ketone |
| InChI formel | InChI=1S/C12H20O/c1-8-7-11(3,4)12(5,6)10(8)9(2)13/h7H2,1-6H3 |
| LEDER | CC(=O)C1=C(C)CC(C)(C)C1(C)C |
| IUPAC-namn | 1-(2,4,4,5,5-pentamethylcyclopenten-1-yl)ethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 180.29 |
| Formel vikt | 180.1514 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?