Läs mer
1-[(3,3-Difenylpropyl)metylamino]-2-metyl-2-propanol, TRC
Produktkod. 30135085
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135085 10 g
17982885 1 g
17922985 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135085 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD49184010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100442-33-9
Molekylformel C20 H27 N O
Molekylvikt (g/mol) 297.43
Synonym 2-Propanol, 1-[(3,3-diphenylpropyl)methylamino]-2-methyl-, 1-[(3,3-Diphenylpropyl)methylamino]-2-methyl-2-propanol, 2-Methyl-1-[N-methyl-N-(3,3-diphenylpropyl)amino]propan-2-ol
IUPAC-namn 1-[3,3-difenylpropyl(metyl)amino]-2-metylpropan-2-ol
LEDER CN(CCC(c1ccccc1)c2ccccc2)CC(C)(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-[(3,3-Diphenylpropyl)methylamino]-2-methyl-2-propanol
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C20H27NO/c1-20(2,22)16-21(3)15-14-19(17-10-6-4-7-11-17)18-12-8-5-9-13-18/h4-13,19,22H,14-16H2,1-3H3
Formel vikt 297.2093
Procent renhet >95%