Läs mer
1,3,3-Trimethyl-2-[(1E,3E)-3-methyl-6-(trimethylsilyl)-1,3-hexadien-5-yn-1-yl]-cyclohexene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3,3-Trimethyl-2-[(1E,3E)-3-methyl-6-(trimethylsilyl)-1,3-hexadien-5-yn-1-yl]-cyclohexene |
| CAS | 228120-22-7 |
| Molekylformel | C19H30Si |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Trimethyl[(3E,5E)-4-methyl-6-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-3,5-hexadien-1-ynyl]silane |
| InChI formel | InChI=1S/C19H30Si/c1-16(10-9-15-20(5,6)7)12-13-18-17(2)11-8-14-19(18,3)4/h10,12-13H,8,11,14H2,1-7H3/b13-12+,16-10+ |
| LEDER | C\C(=C/C#C[Si](C)(C)C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C |
| IUPAC-namn | trimethyl-[(3E,5E)-4-methyl-6-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)hexa-3,5-dien-1-ynyl]silane |
| Molekylvikt (g/mol) | 286.53 |
| Formel vikt | 286.2117 |