Läs mer
1,3,3-trimetyl-2-metylenindolin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11449230
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11449230 50 g 50g
11459230 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11449230 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16741.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 118-12-7 | C12H15N | 173.259 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 118-12-7
Molekylformel C12H15N
Molekylvikt (g/mol) 173.259
MDL-nummer MFCD00005813
InChI-nyckel ZTUKGBOUHWYFGC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3,3-trimethyl-2-methyleneindoline, fischer's base, fischer base, 1h-indole, 2,3-dihydro-1,3,3-trimethyl-2-methylene, fischer's methylene base, 2-methylene-1,3,3-trimethylindoline, fischers base, ccris 6608, indoline, 2-methylene-1,3,3-trimethyl, indoline, 1,3,3-trimethyl-2-methylene
PubChem CID 8351
IUPAC-namn 1,3,3-trimetyl-2-metylidenindol
LEDER CC1(C(=C)N(C2=CC=CC=C21)C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3,3-Trimethyl-2-methyleneindoline
Smältpunkt -10°C
Densitet 0.979
Kokpunkt 247°C to 248°C
Flampunkt 101°C (213°F)
Brytningsindex 1.578
Kvantitet 50 g
Beilstein 131162
Formel vikt 173.26
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.