Läs mer
1,3,3-Trimethyl-2-methyleneindoline, 98.5%, Thermo Scientific™
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterBeskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1, 3, 3-Trimethyl-2-methyleneindoline |
| Namnnotering | 98.5% |
| CAS Min % | 98.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smältpunkt | -8.0°C |
| Färg | Red |
| Densitet | 0.9860g/mL, 0.986 |
| Kokpunkt | 106.0°C to 110.0°C (5.0 Mbar) |
| Flampunkt | 94°C |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 1,3,3-Trimethyl-2-methyleneindoline
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- H315-Irriterar huden.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.