Läs mer
1',3',3'-trimetyl-6-hydroxispiro(2H-1-bensopyran-2,2'-indolin), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10617231 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10617231 5 g Glasflaska 5g
1 options
Produktkod. 10617231 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 421920050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 23001-29-8 | C19H19NO2 | 293.37 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1',3',3'-Trimethyl-6-hydroxyspiro(2H-1-benzopyran-2,2'-indoline)
Namnnotering 99%
CAS 23001-29-8
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 149°C to 150°C
Färg Brun till lila
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C19H19NO2
MDL-nummer MFCD00051350
Kvantitet 5 g
Synonym 1',3',3'-trimethyl-6-hydroxyspiro 2h-1-benzopyran-2,2'-indoline, 1',3',3'-trimethylspiro chromene-2,2'-indolin-6-ol, spiro 2h-1-benzopyran-2,2'-indolin-6-ol, 1',3',3'-trimethyl, spiro 2h-1-benzopyran-2,2'-2h indol-6-ol, 1',3'-dihydro-1',3',3'-trimethyl, 1',3',3'-trimethylspiro chromene-2,2'-indole-6-ol, 1',3',3'-trimethylspiro chromene-2,2'-indol-6-ol, bio2g2, 1',3',3'-trimethylspiro chromene-2,2'-indoline-6-ol
InChI-nyckel UHRBDHPBCHWWAG-UHFFFAOYNA-N
LEDER CN1C2=CC=CC=C2C(C)(C)C11OC2=CC=C(O)C=C2C=C1
IUPAC-namn 1',3',3'-trimetylspiro[kromen-2,2'-indol]-6-ol
Molekylvikt (g/mol) 293.37
PubChem CID 90866
Formel vikt 293.36
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.