Läs mer
1,3,3-Triphenyl-2-propen-1-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3,3-Triphenyl-2-propen-1-one |
| CAS | 849-01-4 |
| Molekylformel | C21H16O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | NSC 10420, NSC 53394, beta-Phenylchalcone |
| InChI formel | InChI=1S/C21H16O/c22-21(19-14-8-3-9-15-19)16-20(17-10-4-1-5-11-17)18-12-6-2-7-13-18/h1-16H |
| LEDER | O=C(C=C(c1ccccc1)c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | 1,3,3-triphenylprop-2-en-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 284.35 |
| Formel vikt | 284.1201 |