Läs mer
1-[3-[4-(3-Chlorophenyl)-1-piperazinyl]propyl]-4-(2-phenoxyethyl)-1,2,4-triazolidine-3,5-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-[3-[4-(3-Chlorophenyl)-1-piperazinyl]propyl]-4-(2-phenoxyethyl)-1,2,4-triazolidine-3,5-dione |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H28ClN5O3/c24-19-6-4-7-20(18-19)27-14-12-26(13-15-27)10-5-11-29-23(31)28(22(30)25-29)16-17-32-21-8-2-1-3-9-21/h1-4,6-9,18H,5,10-17H2,(H,25,30) |