Läs mer
1-[3-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)bensyl]piperidin, Thermo Scientific™
Produktkod. 10585164
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Produktkod. 10585164
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC45239DE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 859833-21-9
Molekylformel C18H28BNO2
Molekylvikt (g/mol) 301.24
MDL-nummer MFCD08435871
InChI-nyckel KEKNXVTYDJCRMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzyl piperidine, 1-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl piperidine, 1-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl piperidine, piperidine,1-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl, 3-piperidine methyl phenylboronic acid pinacol ester, amtb771, 3-piperidin-1-ylmethyl phenylboronic acid, pinacol ester, 2-3-piperidinomethyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 16414184
IUPAC-namn 1-[[3-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)fenyl]metyl]piperidin
LEDER CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(CN2CCCCC2)=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-[3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl]piperidine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 5 g
Formel vikt 301.24
Procent renhet 97%