Learn More
1-[3-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)bensyl]pyrrolidin, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 1-[3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl]pyrrolidine |
| CAS Min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 250 mg |
| IUPAC-namn | 1-{[3-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)fenyl]metyl}pyrrolidin |
| Formel vikt | 287.21 |
| Procent renhet | 97% |