Läs mer
1-[3-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)fenyl]-1H-pyrazol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10259222
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10259222 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10423403 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10193414 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10259222 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC32939CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 852227-94-2
Molekylformel C15H19BN2O2
Molekylvikt (g/mol) 270.14
MDL-nummer MFCD07368520
InChI-nyckel GVSCNAOZDQCWJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl-1h-pyrazole, 1-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl pyrazole, 1-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl pyrazole, 3-pyrazol-1-yl-phenylboronic acid pinacol ester, 3-1h-pyrazol-1-yl benzeneboronic acid, pinacol ester, 3-1h-pyrazol-1-yl phenyl boronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-3-pyrazolylphenyl-1,3,2-dioxaborolane, 1-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl phenyl-1h-pyrazole, 1-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaboranlan-2-yl phenyl-1h-pyrazole
PubChem CID 4961249
IUPAC-namn 1-[3-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)fenyl]pyrazol
LEDER CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(=CC=C1)N1C=CC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-[3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]-1H-pyrazole
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 270.14
Procent renhet 97%