Läs mer
1-(3-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)fenyl)piperidin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10229612
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10229612 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10506133 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10567684 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10229612 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC34039CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 852227-97-5
Molekylformel C17H26BNO2
Molekylvikt (g/mol) 287.21
MDL-nummer MFCD07368528
InChI-nyckel IIUXWPXCCXVCPD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl piperidine, 3-piperidinophenylboronic acid, pinacol ester, 1-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl piperidine, 3-piperidin-1-yl benzeneboronic acid, pinacol ester, 1-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 1-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-phenyl-piperidine, piperidine,1-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl
PubChem CID 4961251
IUPAC-namn 1-[3-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)fenyl]piperidin
LEDER CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(=CC=C1)N1CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-[3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]piperidine
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 287.21
Procent renhet 97%