Läs mer
1-(3-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)fenyl)piperidin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10567684
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10567684 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10229612 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10506133 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10567684 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC34039DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 852227-97-5
Molekylformel C17H26BNO2
Molekylvikt (g/mol) 287.21
MDL-nummer MFCD07368528
InChI-nyckel IIUXWPXCCXVCPD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl piperidine, 3-piperidinophenylboronic acid, pinacol ester, 1-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl piperidine, 3-piperidin-1-yl benzeneboronic acid, pinacol ester, 1-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 1-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-phenyl-piperidine, piperidine,1-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl
PubChem CID 4961251
IUPAC-namn 1-[3-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)fenyl]piperidin
LEDER CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(=CC=C1)N1CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-[3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]piperidine
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 287.21
Procent renhet 97%