Läs mer
1,3,4,5-Tetra-O-acetyl-L-sorbopyranose, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3,4,5-Tetra-O-acetyl-L-sorbopyranose |
| CAS | 109525-53-3 |
| Molekylformel | C14 H20 O10 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | α-L-Sorbopyranose','1,3,4,5-tetraacetate, Sorbopyranose','1,3,4,5-tetraacetate','α-L- (6CI), 1,3,4,5-Tetra-O-acetyl-α-L-sorbopyranose |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20O10/c1-7(15)20-6-14(19)13(24-10(4)18)12(23-9(3)17)11(5-21-14)22-8(2)16/h11-13,19H,5-6H2,1-4H3/t11-,12+,13-,14?/m0/s1 |
| LEDER | CC(=O)OCC1(O)OC[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C |
| IUPAC-namn | [(3S,4R,5S)-3,4,5-triacetyloxy-2-hydroxyoxan-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 348.3 |
| Formel vikt | 348.1056 |