missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,3,4,5-Tetrahydro-7,8-dimethoxy-3-[3-(methylamino)propyl]-2H-3-benzazepin-2-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3,4,5-Tetrahydro-7,8-dimethoxy-3-[3-(methylamino)propyl]-2H-3-benzazepin-2-one |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H24N2O3/c1-17-6-4-7-18-8-5-12-9-14(20-2)15(21-3)10-13(12)11-16(18)19/h9-10,17H,4-8,11H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 292.1787 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?