Läs mer
1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-amino-2-deoxy-b-D-glucopyranose Hydrochloride, TRC
Produktkod. 30425741
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30425741 500 mg
1 options
Produktkod. 30425741 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT237500500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-amino-2-deoxy-beta-D-glucopyranose Hydrochloride
CAS 10034-20-5
Molekylformel C14 H21 N O9 . Cl H
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C14H21NO9.ClH/c1-6(16)20-5-10-12(21-7(2)17)13(22-8(3)18)11(15)14(24-10)23-9(4)19;/h10-14H,5,15H2,1-4H3;1H/t10-,11-,12-,13-,14-;/m1./s1
LEDER Cl.CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](OC(=O)C)[C@H](N)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C
IUPAC-namn [(2R,3S,4R,5R,6S)-3,4,6-triacetyloxi-5-aminooxan-2-yl]metylacetat; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 383.78
Formel vikt 383.0983