Läs mer
Thermo Scientific Chemicals 1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-beta-D-glukosaminhydroklorid
Produktkod. 15460677
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
50 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15460677 1 g 1g
15470677 5 g 5g
15480677 25 g 25g
15490677 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15460677 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J66975.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10034-20-5 | C14H22ClNO9 | 383.778 g/mol
NSC 82044 är en potentiell metabolisk hämmare av cellulära membranglykokonjugat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
NSC 82044 är en potentiell metabolisk hämmare av cellulära membranglykokonjugat.
Löslighet Lösligt
i vatten vid 10mg/ml
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Förvara på sval plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10034-20-5
Molekylformel C14H22ClNO9
Molekylvikt (g/mol) 383.778
MDL-nummer MFCD01075204
InChI-nyckel BQLUYAHMYOLHBX-LEXQQUKESA-N
Synonym 1,3,4,6-tetra-o-acetyl-2-amino-2-desoxy-d-glucopyranose hydrochloride, tetra-o-acetyl-glucosaminhydrochlorid, 2r,3s,4r,5r-3,4,6-tris acetyloxy-5-aminooxan-2-yl methyl acetate hydrochloride
PubChem CID 57373443
IUPAC-namn [(2R,3S,4R,5R)-3,4,6-triacetyloxi-5-aminooxan-2-yl]metylacetat;hydroklorid
LEDER CC(=O)OCC1C(C(C(C(O1)OC(=O)C)N)OC(=O)C)OC(=O)C.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-beta-D-glucosamine hydrochloride
Färg Brun till vit
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Soluble in water at 10mg/ml
Formel vikt 383.78
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.