missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-N-azidoacetylmannosamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-N-azidoacetylmannosamine |
| CAS | 361154-30-5 |
| Molekylformel | C16 H22 N4 O10 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | N-Azidoacetyl-1,3,4,6-tetra-O-acetyl-D-mannosamine |
| InChI formel | InChI=1S/C16H22N4O10/c1-7(21)26-6-11-14(27-8(2)22)15(28-9(3)23)13(16(30-11)29-10(4)24)19-12(25)5-18-20-17/h11,13-16H,5-6H2,1-4H3,(H,19,25)/t11-,13+,14-,15-,16?/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)OC[C@H]1OC(OC(=O)C)[C@@H](NC(=O)CN=[N+]=[N-])[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C |
| IUPAC-namn | [(2R,3S,4R,5S)-3,4,6-triacetyloxy-5-[(2-azidoacetyl)amino]oxan-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 430.367 |
| Formel vikt | 430.134 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?