Läs mer
1,3,4,6-Tetraacetate 2-(Benzoylamino)-2-deoxy-D-glucopyranose, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3,4,6-Tetraacetate 2-(Benzoylamino)-2-deoxy-D-glucopyranose |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C21H25NO10/c1-11(23)28-10-16-18(29-12(2)24)19(30-13(3)25)17(21(32-16)31-14(4)26)22-20(27)15-8-6-5-7-9-15/h5-9,16-19,21H,10H2,1-4H3,(H,22,27)/t16-,17-,18-,19-,21?/m1/s1 |
| Formel vikt | 451.148 |