missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1-[[3-(4,7-Dihydro-1-methyl-7-oxo-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-ethoxyphenyl]sulfonyl]piperazine (Desmethylsildenafil), Mikromol™

Produktkod. 17950846
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17950846 100 mg
17953976 25 mg
30459982 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17950846 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0254.08

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

1-[[3-(4,7-Dihydro-1-methyl-7-oxo-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-ethoxyphenyl]sulfonyl]piperazine (Desmethylsildenafil)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Desmethylsildenafil (1-[(3-(4,7-Dihydro-1-methyl-7-oxo-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-ethoxyphenyl)sulfonyl]piperazine)
CAS 139755-82-1
Analyt- eller komponentnamn Desmethylsildenafil (1-[(3-(4,7-Dihydro-1-methyl-7-oxo-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-ethoxyphenyl)sulfonyl]piperazine)
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C21 H28 N6 O4 S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 1-[[3-(4,7-Dihydro-1-methyl-7-oxo-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-ethoxyphenyl]sulfonyl]piperazine, Desmethylsildenafil, Sildenafil Citrate Impurity F (EP), Sildenafil Impurity F (EP)
InChI formel InChI=1S/C21H28N6O4S/c1-4-6-16-18-19(26(3)25-16)21(28)24-20(23-18)15-13-14(7-8-17(15)31-5-2)32(29,30)27-11-9-22-10-12-27/h7-8,13,22H,4-6,9-12H2,1-3H3,(H,23,24,28)
LEDER CCCc1nn(C)c2C(=O)NC(=Nc12)c3cc(ccc3OCC)S(=O)(=O)N4CCNCC4
IUPAC-namn 5-(2-ethoxy-5-piperazin-1-ylsulfonylphenyl)-1-methyl-3-propyl-6H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one
Molekylvikt (g/mol) 460.55
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 460.1893 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.