missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(±)-1,3,4,9-Tetrahydro-6-methoxy-4a(2H)-phenanthreneethanamine, TRC

Produktkod. 30424703
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30424703 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30424703 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT2950202.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (±)-1,3,4,9-Tetrahydro-6-methoxy-4a(2H)-phenanthreneethanamine
CAS 51491-11-3
Molekylformel C17H23NO
Kvantitet 2.5 g
Synonym 1,3,4,9-Tetrahydro-6-methoxy-4a(2H)-phenanthreneethanamine, 2-(6-Methoxy-1,2,3,4,4a,9-hexahydrophenanthren-4a-yl)ethan-1-amine, 4a(2H)-Phenanthreneethanamine','1,3,4,9-tetrahydro-6-methoxy-','(±)-
InChI formel InChI=1S/C17H23NO/c1-19-15-8-6-13-5-7-14-4-2-3-9-17(14,10-11-18)16(13)12-15/h6-8,12H,2-5,9-11,18H2,1H3
LEDER NCCC12C3=CC(OC)=CC=C3CC=C1CCCC2
IUPAC-namn 2-(6-methoxy-1,3,4,9-tetrahydrophenanthren-4a(2H)-yl)ethan-1-amine
Molekylvikt (g/mol) 257.37
Formel vikt 257.18
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.